Learn More
Lámina de plata, 0,1 mm de grosor, dura, Premion™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356488
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11356488 100 x 100 mm cada uno
11395909 50 x 50 mm cada uno
11346488 100 x 500 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11356488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012126.GH
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 2,6g/50 x 50 mm; templado: enrollado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Hard
Aspecto Silver-colored foil
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor