Learn More
Lámina de plata, 0,075 mm de grosor, dura, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 150 mm
150 x 150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336577 150 x 150 mm cada uno
11346577 25 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000501.GT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver foil
Nombre de nota 0.075mm (0.003 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Cantidad 150 x 150 mm
Olor Characteristic
Peso ≈3g/25x150mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%