Learn More
Lámina de plata, 0,025 mm de grosor, dura, Premion™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307177 25 x 25 mm 25 mm
11335879 50 x 50 mm cada uno
11345879 50 x 250 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011498.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver foil
Nombre de nota 0.025mm (0.001 in.) thick, Hard, Temper: as rolled
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Characteristic
Peso ≈0.16g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion