Learn More
Lámina de plata, 0,025 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 x 150 mm
150 x 600 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386578 150 x 600 mm cada uno
11396578 150 x 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012190.GV
Solicitar formato a granel o personalizado
Forma: Aprox. 5,9g/150 x 150 mm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-22-4
Fórmula molecular Ag
Peso molecular (g/mol) 107.87
Número MDL MFCD00003397
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Nombre IUPAC Plata
SMILES [Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver-colored foil
Cantidad 150 x 600 mm
Olor Characteristic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,025 mm de grosor