Learn More
Dietilditiocarbamato de plata, sal de plata, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10346100 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10346100 5 g Tarro de cristal 5 GR
1 options
Código de producto. 10346100 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1200/44
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 172°C
CAS 1470-61-7
Color Verde
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C5H10AgNS2
Número MDL 4929
Sinónimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
Clave InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Nombre IUPAC plata; N,N-dietilcarbamoditioato
Peso molecular (g/mol) 256.13
PubChem CID 3034078
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.13g/mol
Envase Tarro de cristal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver diethyldithio-carbamate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.