Learn More
Cianuro de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11371249 25 g 25 g
11361249 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11371249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011424.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Chapado en plata
Silver cyanide is used in silver-plating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-64-9
Fórmula molecular CAgN
Peso molecular (g/mol) 133.886
Número MDL MFCD00003409
Clave InChI LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
Nombre IUPAC plata;cianuro
SMILES [C-]#N.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver cyanide
Punto de fusión 320°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Fórmula lineal AgCN
Número UN UN1684
Índice Merck 14,8512
Información de solubilidad Insoluble in water,dilute acids,and alcohol; Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.84
Porcentaje de pureza 99%
Olor Odorless
Índice de refracción 1.685
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 3.95 g/mL