Learn More
Cianuro de plata, 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10752991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10752991 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10042260 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10752991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 180230100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 506-64-9 | CAgN | 133.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-64-9
Fórmula molecular CAgN
Peso molecular (g/mol) 133.89
Número MDL MFCD00003409
Clave InChI LFAGQMCIGQNPJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver cyanide, silver cyanide ag cn, silver 1+ cyanide, kyanid stribrny czech, cyanure d'argent french, rcra waste number p104, silver i cyanide, rcra waste no. p104, kyanid stribrny, cyanure d'argent
PubChem CID 10475
Nombre IUPAC plata;cianuro
SMILES [C-]#N.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver cyanide
Punto de fusión >300°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min
Fórmula lineal AgCN
Fieser 01,1006; 05,581; 07,320
Índice Merck 15, 8651
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sol. in nh4oh,alkali cyanides,boiling conc. hno3,insoluble in alcohol and diluted acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.89
Porcentaje de pureza 99%
Grado Analítica
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P361-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.