Learn More
Cianato de plata, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Cyanate |
| CAS | 3315-16-0 |
| Fórmula molecular | AgOCN |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Cyanic Acid Silver(1+) Salt (1:1), Silver(I) Cyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHNO.Ag/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Ag]OC#N |
| Nombre IUPAC | cianatoplata |
| Peso molecular (g/mol) | 149.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.9031 |