Learn More
Cianato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15462257 5 g 5 g
15472257 25 g 25 g
15482257 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15462257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045411.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3315-16-0 | CHAgNO | 150.893 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3315-16-0
Fórmula molecular CHAgNO
Peso molecular (g/mol) 150.893
Número MDL MFCD00011512
Clave InChI VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
Nombre IUPAC ácido ciánico;plata
SMILES C(#N)O.[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver cyanate
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Beilstein 3655040
Información de solubilidad Soluble in ammonia,nitric acid,potassium cyanide,ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 4
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver cyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver cyanate