Learn More
Cianato de plata, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954351 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11954351 250 g Frasco de vidrio 250 g
10012810 10 g Frasco de vidrio 10 g
10154610 25 g Frasco de vidrio 25 g
10563391 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11954351 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223712500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3315-16-0 | CAgNO | 149.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3315-16-0
Fórmula molecular CAgNO
Peso molecular (g/mol) 149.89
Clave InChI VAQVDZZAAMAZAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver,cyanate, cyanic acid; silver
PubChem CID 45051745
Nombre IUPAC ácido ciánico;plata
SMILES C(#N)O.[Ag]
Especificaciones
Punto de ebullición 1085.0°C
Nombre del producto químico o material Silver cyanate
Punto de fusión 652.0°C
Color Beige a gris
Forma física Polvo
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal AgOCN
Fieser 02,224; 03,162
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.89
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver cyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.