Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinta conductora
Código de producto. 15482077
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15482077 25 g 25 g
15472077 5 g 5 g
15492077 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482077 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 044958.14
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Se trata de una tinta de película gruesa imprimible en pantalla conductora para la producción de interruptores de membrana.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo de producto Conductive Ink
Capacidad (métrico) 25 g
Color Plata
Peso (imperial) 0.04 lb.
Peso (métrico) 0,02 kg
RUO – Sólo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.