Learn More
Cromato de plata, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389237 25 g 25 g
11379237 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040107.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7784-01-2 | Ag2CrO4 | 331.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7784-01-2
Fórmula molecular Ag2CrO4
Peso molecular (g/mol) 331.73
Número MDL MFCD00003402
Clave InChI OJKANDGLELGDHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silver chromate, unii-zj5092lwu9, silver chromate vi, silberchromat, silver i chromate, 2ag.cro4, chromic acid h2cro4 , disilver 1+ salt, chromic acid h2cro4 , silver 1+ salt 1:2, chromic acid, disilver i salt, disilver dioxido dioxo chromium
PubChem CID 62666
Nombre IUPAC diplata;dioxido(dioxo)cromo
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver chromate
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 5.63 g/mL
Número UN UN1479
Índice Merck 14,8510
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Soluble in HNO3 and ammonia
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.73
Porcentaje de pureza ≤99%