Learn More
Cloruro de plata, ultra seco, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318567 1 g 1 g
11398557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035715.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
It is used in silver plating, electrode, photographic paper, in making antiseptic silver preparations. It is used to make photographic film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Punto de fusión 455°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3077
Índice Merck 14,8509
Información de solubilidad Soluble in alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates,ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Porcentaje de pureza 99.997%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Índice de refracción 2.071
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 5.56 g/mL