Learn More
Silver chloride, Purum, ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7111740 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
6 x 100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15630950 100 g Frasco de vidrio 100 g
15640950 6 x 100 g Frasco de vidrio paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15630950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 10213100G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Purum,≥99.5%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,547°C
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Punto de fusión 455°C (literature)
Nombre de nota Purum, ≥99.5%
% máx. CAS 100.0000%
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Hn+2PnO3n+1
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Porcentaje de pureza >99.5%
Grado purum
Envase Frasco de vidrio
Densidad 5.54 g/cm3