Learn More
Cloruro de plata, Premion™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Empleado en siembra en placa de plata. Se utiliza en lentes fotocrómicas debido a su característica de reducción reversible a metal de plata. Se utiliza como cátodo en baterías activadas por agua de mar. En electroquímica, el electrodo de cloruro de plata se utiliza para mediciones potenciométricas. Sirve como antídoto para la intoxicación por mercurio y elimina el mercurio del cuerpo. Se utiliza en la industria de fabricación de vidrio. Es útil en la producción de vendas, productos de cicatrización de heridas e lustre inglaze, productos desodorantes personales, así como para la conservación a largo plazo del agua potable en depósitos de agua; su composición farmacéutica se utiliza como agente antibacteriano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1550°C |
| Nombre del producto químico o material | Silver chloride |
| Punto de fusión | 455°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo grueso |
| Cantidad | 25 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 2.071 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Mostrar más |