Learn More
Cloruro de plata, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10745151 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10745151 25 g Tarro de cristal 25 GR
1 options
Código de producto. 10745151 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/1120/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Punto de fusión 455°C
CAS 7783-90-6
Color Gris
Forma física Sólido
Cantidad 25 g
Fórmula molecular AgCl
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Ag+]
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
Peso molecular (g/mol) 143.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32g/mol
Envase Tarro de cristal