Learn More
Silver Chloride, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15672260 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672260 10 g Glass Bottle 10 g
15682260 50 g Glass Bottle 50 g
15662260 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15672260 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 22792710G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1547°C
Nombre del producto químico o material Silver Chloride
Punto de fusión 455°C
Color Blanco
Cantidad 10 g
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder or Powder with Chunk(s)
Presión de vapor 1mmHg (912°C)
Densidad 5.54g/cm3