Learn More
Cloruro de plata, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10256600 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10256600 50 g Frasco de vidrio 50 g
10441831 10 g Frasco de vidrio 10 g
11944351 250 g Frasco de vidrio 250 g
15109243 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10256600 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211270500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550.0°C
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Punto de fusión 455.0°C
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Índice Merck 15,8648
Información de solubilidad Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride