Learn More
Cloruro de plata, 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 x 500 g
Tamaño de la unidad:
1500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11345859 3 x 500 g 1500 g
1 options
Código de producto. 11345859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011421.69
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7783-90-6 | AgCl
Empleado en siembra en placa de plata. Se utiliza en lentes fotocrómicas debido a su característica de reducción reversible a metal de plata. Se utiliza como cátodo en baterías activadas por agua de mar. En electroquímica, el electrodo de cloruro de plata se utiliza para mediciones potenciométricas. Sirve como antídoto para la intoxicación por mercurio y elimina el mercurio del cuerpo. Se utiliza en la industria de fabricación de vidrio. Es útil en la producción de vendas, productos de cicatrización de heridas e lustre inglaze, productos desodorantes personales, así como para la conservación a largo plazo del agua potable en depósitos de agua; su composición farmacéutica se utiliza como agente antibacteriano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Punto de fusión 455°C
CAS 7783-90-6
Forma física Sólido
Cantidad 3 x 500 g
Fórmula molecular AgCl
Porcentaje de pureza 99.9%