Learn More
Cloruro de plata, 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351249 500 g 500 g
11331249 25 g 25 g
11341249 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011421.36
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Empleado en siembra en placa de plata.Se utiliza en lentes fotocrómicas debido a su característica de reducción reversible a metal de plata.Se utiliza como cátodo en baterías activadas por agua de mar.En electroquímica, el electrodo de cloruro de plata se utiliza para mediciones potenciométricas.
Empleado en siembra en placa de plata. Se utiliza en lentes fotocrómicas debido a su característica de reducción reversible a metal de plata. Se utiliza como cátodo en baterías activadas por agua de mar. En electroquímica, el electrodo de cloruro de plata se utiliza para mediciones potenciométricas. Sirve como antídoto para la intoxicación por mercurio y elimina el mercurio del cuerpo. Se utiliza en la industria de fabricación de vidrio. Es útil en la producción de vendas, productos de cicatrización de heridas e lustre inglaze, productos desodorantes personales, así como para la conservación a largo plazo del agua potable en depósitos de agua; su composición farmacéutica se utiliza como agente antibacteriano.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1550°C
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Punto de fusión 455°C
Color Amarillo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 2.071
Sensibilidad Light sensitive
Aspecto White Powder/crystalline/beads
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Densidad 5.56
Información de solubilidad Practically insoluble in water. Soluble in ammonia,solutions of alkali cyanides,thiosulfates and ammonium carbonates. Insoluble in alcohol and dilute acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver chloride