Learn More
Cloruro de plata, 4,9 % en H2O, dispersión de nanopartículas, < 200 nm APS número ponderado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15475085
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15475085 100 g 100 g
15485085 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15475085 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047280.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Used as pharmaceutical intermediate and in pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-90-6
Fórmula molecular AgCl
Peso molecular (g/mol) 143.32
Número MDL MFCD00003399
Clave InChI HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Silver chloride dispersion in water
Nombre IUPAC silver(1+) chloride
SMILES [Cl-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver chloride
Color Blanco
Nombre de nota Nanoparticle dispersion
Densidad 1.038 g/mL
Cantidad 100 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas <200nm APS Number Weighted
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido
Número UN UN3082
Índice Merck 14,8509
Información de solubilidad Dispersible in water. Very slightly soluble in cold water,soluble in solutions of alkali cyanides,thiosulfates,ammonium carbonates. Appreciably soluble in concentrated aqueous solutions of ammonium chloride,mercuric nitrate,and silver nitrate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4.9% in H2O