Learn More
Carbonato de plata, TRC
Código de producto. 30426284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30426284 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30426284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46503510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Carbonate
CAS 534-16-7
Fórmula molecular Ag2CO3
Cantidad 10 g
Sinónimo Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt
Fórmula InChI InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
SMILES [Ag]OC(=O)O[Ag]
Nombre IUPAC argentioxicarboniloxiplata
Peso molecular (g/mol) 275.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.7949