Learn More
Carbonato de plata, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Silver Carbonate |
| CAS | 534-16-7 |
| Fórmula molecular | Ag2CO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Disilver carbonate, Silver(I) carbonate, Carbonic Acid Disilver(1+) Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2 |
| SMILES | [Ag]OC(=O)O[Ag] |
| Nombre IUPAC | argentioxicarboniloxiplata |
| Peso molecular (g/mol) | 275.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.7949 |