Learn More
Carbonato de plata, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694862 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694862 100 g Frasco de vidrio 100 g
10684862 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694862 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176971000
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 534-16-7 | CAg2O3 | 275.75 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-16-7
Fórmula molecular CAg2O3
Peso molecular (g/mol) 275.75
Número MDL MFCD00003403
Clave InChI WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
Nombre IUPAC ácido carbónico;plata
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver carbonate
Punto de fusión 210.0°C
Nombre de nota 99%
Color Verde a verde amarillento
Forma física Polvo granular
Cantidad 100 g
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Ag2CO3
Fieser 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432
Índice Merck 15, 8646
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide and nitric acid, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.75
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure