Learn More
Carbonato de plata, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321249
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11321249 25 g 25 g
11311249 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321249 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011420.14
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 534-16-7 | CH2Ag2O3 | 277.76 g/mol
Silver carbonate is used in the production of silver powder in microelectronics, conducting polymers, and in tooth surface treatment to prevent cavities. It is also used as an antimicrobial agent for infection resistant surgical fabric materials. It is used in organic synthesis, and in biological specimen staining.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 534-16-7
Fórmula molecular CH2Ag2O3
Peso molecular (g/mol) 277.76
Número MDL MFCD00003403
Clave InChI WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
Nombre IUPAC ácido carbónico;plata
SMILES C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver carbonate
Punto de fusión 218°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Sensibilidad Light sensitive
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (metals basis)
Densidad 6.08 g/mL
Información de solubilidad Insoluble in water,acetone,acetate and alcohol. Freely soluble in dilute HNO3 and ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.75