Learn More
Bromuro de plata, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Bromide |
| CAS | 7785-23-1 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | AgBr |
| Sinónimo | Argentous Bromide, Silver Monobromide, Silver(I) Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].[Ag+] |
| Nombre IUPAC | bromuro de plata |
| Peso molecular (g/mol) | 187.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 185.8234 |