Learn More
Benzoato de plata, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421641 50 g Frasco de vidrio 50 g
10328350 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 210770500
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532-31-0
Fórmula molecular C7H5AgO2
Peso molecular (g/mol) 228.98
Número MDL MFCD00013030
Clave InChI CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
Nombre IUPAC ácido benzoico; plata; hidrato
SMILES [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver benzoate
Nombre de nota 99%
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CO2Ag
Cantidad 50 g
Índice Merck 15, 1093
Información de solubilidad Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.99
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo