Learn More
Arsenato de plata, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 11319748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319748 5 g 5 g
11399738 25 g 25 g
11309748 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11319748 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044228.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13510-44-6
Fórmula molecular Ag3AsO4
Peso molecular (g/mol) 462.522
Número MDL MFCD00046163
Clave InChI IMGNYAPMSDUASV-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo silver arsenate, unii-798q5px67i, trisilver arsenate, silberarsenat, trisilver arsorate, 3ag.aso4, arsenic acid h3aso4 , trisilver 1+ salt, arsenic acid h3aso4 , silver 1+ salt 1:3, the arsenic acid h3aso4 ,silver 1+ salt 1:3
PubChem CID 166835
Nombre IUPAC triplata;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsano
SMILES [O-][As](=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver arsenate
Color Rojo
Forma física Polvo/masas
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.53
Porcentaje de pureza 99.99%
Sensibilidad Light sensitive