Learn More
Acetato de plata, TRC
Código de producto. 30426137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30426137 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30426137 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4650405G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Acetate
CAS 563-63-3
Fórmula molecular C2H3AgO2
Cantidad 5 g
Sinónimo Argentous acetate, Silver Monoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Ag+].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC plata; acetato
Peso molecular (g/mol) 166.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.9184