Learn More
Acetato de plata, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silver Acetate |
| CAS | 563-63-3 |
| Fórmula molecular | C2H3AgO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Argentous acetate, Silver Monoacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Ag+].CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | plata; acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 166.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.9184 |