Learn More
Silver Acetate, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Código de producto. 15622040 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15622040 5 g Glass Bottle 5 g
15612040 25 g Glass Bottle 25 g
15602040 100 g Glass Bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15622040 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2166745G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-63-3
Fórmula molecular C2H3AgO2
Peso molecular (g/mol) 166.912
Número MDL MFCD00012446
Clave InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
Nombre IUPAC plata; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver Acetate
Color Beige
Cantidad 5 g
Fórmula lineal CH3COOAg
Número UN UN3077
Beilstein 3595636
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.91g/mol
Porcentaje de pureza 99%
Grado ReagentPlus
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.259g/cu.cm