Learn More
Silver Acetate, purum p.a, ≥99.0% (T), Solstice
Código de producto. 15667340 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15667340 50 g Frasco de vidrio 50 g
15657340 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15667340 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 8514050G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Purum p.a.,≥99.0% (T)
  • Productos con certificado de garantía y/o adecuados para la aplicación analítica indicada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-63-3
Fórmula molecular C2H3AgO2
Peso molecular (g/mol) 166.912
Número MDL MFCD00012446
Clave InChI CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
Nombre IUPAC plata; acetato
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Silver acetate
Cantidad 50 g
Fórmula lineal CH3COOAg
Número UN UN3077
Beilstein 3595636
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.91g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)