Learn More
Plata, 99,9 % (base de trazas metálicas), alambre, 2,0 mm de diámetro, 1 por unidad = 16,5g , Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10723973 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10723973 1 Ea. 1 PCS
1 options
Código de producto. 10723973 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 317720010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver
Color Plata
Nombre de nota 99.9% (1ea = 16.5gr)
CAS 7440-22-4
Punto de fusión 961.0°C
Punto de ebullición 2212.0°C
Cantidad 1 Ea.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%
Formulario Alambre
Fórmula molecular Ag
Fórmula lineal Ag
Número MDL MFCD00003397
Fieser 04,164
Índice Merck 15, 8643
Sinónimo argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
Clave InChI BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
Nombre IUPAC Plata
Peso molecular (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.87
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado base de trazas de metales