Learn More
Plata, 99,9 %, lámina, 25x25 mm, 1,0 mm de grosor, 1 por unidad = 6,6g , Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosBeschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Silver |
| Color | Plata |
| Nombre de nota | 99.9%, Each sheet is 25x25mm, 6.6g |
| Punto de fusión | 961.0°C |
| Punto de ebullición | 2212.0°C |
| Cantidad | 4 Ea. |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.90% |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Fórmula lineal | Ag |
| Fieser | 04,164 |
| Mehr anzeigen |