Learn More
2,4-Pentanodionato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491278 1 g 1 g
15401288 5 g 5 g
15411288 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491278 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55131.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 15525-64-1 | C5H8AgO2 | 207.985 g/mol
Silver 2,4-pentanedionate is used to make silver impregnated nanocrystalline metal oxides, with special emphasis on aluminum oxide. It is used as a cationization reagent in combination with polar matrices such as 2,5-dihydroxybenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el 2,4-pentanodionato de plata se utiliza para fabricar óxidos metálicos de nanocristalina impregnados de plata, con especial énfasis en el óxido de aluminio. Se utiliza como reactivo de cationización en combinación con matrices polares como el ácido 2,5-dihidroxibenzoico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire, la luz y la humedad. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15525-64-1
Fórmula molecular C5H8AgO2
Peso molecular (g/mol) 207.985
Número MDL MFCD00000012
Clave InChI LEUOXKLUFCTIIY-LNKPDPKZSA-N
Sinónimo silver acetylacetonate, 2,4-pentanedione, silver derivative, silver, 2,4-pentanedionato-o,o', silver 2,4-pentanedionate, 4-oxopent-2-en-2-yl oxy silver, 3z-4-argentiooxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11074572
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;plata
SMILES CC(=CC(=O)C)O.[Ag]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.98
Porcentaje de pureza 98%
Olor Characteristic
Sensibilidad Air, light, and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Silver 2,4-pentanedionate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: (Pentane-2,4-dionato-O,O)silver