Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SilTite™
Código de producto. 12018049 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
12018049 0,25 mm paquete de 10
10025844 0,32 mm paquete de 10
11560964 0,53 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12018049 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290MF229
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
Los empalmes Thermo Scientific™ SilTite se usan con conectores de columna capilar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme
Descripción Para diámetro interior de 0,25 mm Capilar; 10/paq.
Diámetro (métrico) 0,25 mm
Para utilizar con (equipo) Columnas para GC capilar de sílice fundida
Material Metal SilTite
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.