Learn More
Thermo Scientific™ Kits de empalmes SilTite™
Código de producto. 10007084 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL
Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ
Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
0,53 mm
Entre 0,1 y 0,25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro interior (métrico) Tamaño de la unidad
10007084 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10177904 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10578405 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,32 mm paquete de 10
10609965 Kit SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific ISQ 0,53 mm paquete de 10
10792897 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL Entre 0,1 y 0,25 mm paquete de 10
10661196 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL 0,32 mm paquete de 10
10086154 Kit SilTite para inyectores Thermo Scientific TRACE 1300/1310 GC SSL 0,53 mm paquete de 10
10097294 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,32 mm paquete de 10
10724556 Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ 0,53 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 10007084 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 290MT229
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite.
Elimine las fugas con los kits de empalmes Thermo Scientific™ SilTite. El empalme forma un sello fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar.
  • Los empalmes y tuercas metal SilTite están fabricados con el mismo material y tienen el mismo coeficiente de expansión térmica.
  • La base del empalme es plana y forma un sello perfecto con la interfaz MS
  • La tolerancia a la temperatura de la férula está muy por encima del límite del inyector, la interfaz MS o el horno GC
  • A diferencia de otras ferropinas, no es necesario volver a apretarlas después de la instalación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de férulas
Descripción 290 MT229
Para utilizar con (equipo) Kits SilTite para la interfaz GC-MS Thermo Scientific DSQ
Material Metal SilTite
Incluye Dos frutos secos de silicona y diez gránulos
Diámetro interior (métrico) Entre 0,1 y 0,25 mm
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.