Learn More
Siltiofam 100 μg/ml en acetato de etilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319425
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30319425 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30319425 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV16947000EA100
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Silthiofarm
CAS 175217-20-6
Nombres de analitos o componentes Silthiofarm
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C13 H21 N O S Si
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H21NOSSi/c1-7-8-14-12(15)11-9(2)10(3)16-13(11)17(4,5)6/h7H,1,8H2,2-6H3,(H,14,15)
SMILES Cc1sc(c(C(=O)NCC=C)c1C)[Si](C)(C)C
Nombre IUPAC 4,5-dimetil-N-prop-2-enil-2-trimetilsililtiofeno-3-carboxamida
Solvent or Matrix Ethyl Acetate
Peso molecular (g/mol) 267.46
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.1113 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.