Learn More
Mezcla de siloxanos 61 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317409 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317409 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA30000061AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
CAS 541-02-6, 141-62-8, 540-97-6, 141-63-9, 541-05-9, 107-46-0
Nombres de analitos o componentes Cyclomethicone 5∣Decamethyltetrasiloxane∣Dodecamethylcyclohexasiloxane∣Dodecamethylpentasiloxane∣Hexamethylcyclotrisiloxane∣Hexamethyldisiloxane∣Octamethylcyclotetrasiloxane∣Octamethyltrisiloxane∣Tetradecamethylhexasiloxane
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cyclomethicone 5 100 μg/mL∣Decamethyltetrasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylcyclohexasiloxane 100 μg/mL∣Dodecamethylpentasiloxane 100 μg/mL∣Hexamethylcyclotrisiloxane 100 μg/mL∣Hexamethyldisiloxane 100 μg/mL∣Octamethylcyclotetrasiloxane 100 μg/mL∣Octamethyltrisiloxane 100 μg/mL∣Tetradecamethylhexasiloxane 100 μg/mL