Learn More
Buerkle™ Manguera de aspiración de marpreno para el muestreador Buerkle™ Vampire
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Marprene
- Para usar conel Tomamuestras Vampire Buerkle™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Manguera de succión |
| Material | Marprene |
| Descripción | Artículo de reemplazo para el Tomamuestras Vampire |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Tomamuestras Vampire |
| Dimensiones (L x An) | 1000 x 8 mm |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |