Descripción
- Ideal para tomar muestras de productos a granel de silos
- Utilizando las varillas de extensión, se pueden tomar muestras desde profundidades de hasta 3,5 m.
- La profundidad de inserción depende de la densidad de la masa bienes
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Muestreador de silo SiloPicker |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (imperial) | 3.38 oz. |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| No. of Chambers | 2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras de productos a granel de silos |
| Diámetro exterior (imperial) | 1.97 in. |
| Diámetro exterior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 50 mm |
| Mostrar más |