Learn More
Siladosina, TRC
Código de producto. 30009672
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30009672 100 mg 100 miligramos
30004384 50 mg 50 miligramos
30003310 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009672 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS465000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160970-54-7
Fórmula molecular C25 H32 F3 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 495.53
Sinónimo 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide, 1H-Indole-7-carboxamide, 2,3-dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-, (R)-, (R)-1-(3-Hydroxypropyl)-5-[2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]indoline-7-carboxamide, KAD 3213, KMD 3213, Silodosin, Urief
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propil]-2,3-dihidroindol-7-carboxamida
SMILES C[C@H](Cc1cc2CCN(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silodosin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32F3N3O4/c1-17(30-8-12-34-21-5-2-3-6-22(21)35-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.2345
Porcentaje de pureza >95%