Learn More
Silodosina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534424 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16534424 500 mg 500 miligramos
16524424 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534424 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464525000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 160970-54-7 | C25H32F3N3O4 | 495.54 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 160970-54-7
Fórmula molecular C25H32F3N3O4
Peso molecular (g/mol) 495.54
Clave InChI PNCPYILNMDWPEY-QGZVFWFLSA-N
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-5-[(2R)-2-({2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etil}amino)propil]-2,3-dihidro-1H-indol-7-carboxamida
SMILES C[C@H](CC1=CC2=C(N(CCCO)CC2)C(=C1)C(N)=O)NCCOC1=CC=CC=C1OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silodosin
Punto de fusión >104.0°C
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.54