Learn More
Silodosina N-óxido, TRC
Código de producto. 30421900
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30421900 25 mg -
30420031 50 mg -
30414757 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421900 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS46504525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2361272-05-9
Fórmula molecular C25H32F3N3O5
Peso molecular (g/mol) 511.53
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxipropil)-1-óxido-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propilo-2,3-dihidroindol-1-ium-7-carboxamida
SMILES C[C@H](Cc1cc2CC[N+]([O-])(CCCO)c2c(c1)C(=O)N)NCCOc3ccccc3OCC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silodosin N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32F3N3O5/c1-17(30-8-12-35-21-5-2-3-6-22(21)36-16-25(26,27)28)13-18-14-19-7-10-31(34,9-4-11-32)23(19)20(15-18)24(29)33/h2-3,5-6,14-15,17,30,32H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,29,33)/t17-,31?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 511.2294