Learn More
Silodosin, MedChemExpress
Código de producto. 16434556
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16434556 100 mg 100 miligramos
16433308 10 mg 10 miligramos
16419846 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16434556 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10122
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Silodosin (KAD 3213; KMD 3213) is a potent, selective and orally active α1A-adrenergic receptor (α1A-AR) blocker. Silodosin exhibits high affinity for α1A-AR (Ki=0.036 nM), over 162-fold and 50-fold than for α1B-AR and α1D-AR with Ki values of 21 nM and 2.0 nM, respectively. Silodosin is an effective and well-tolerated agent, it can be used for the investigation of LUTS/BPH.
Silodosin (KAD 3213
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silodosin
CAS 160970-54-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H32F3N3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo KAD 3213 KMD 3213
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (100.90 mM)
SMILES O=C(N)C1=CC(C[C@@H](C)NCCOC2=CC=CC=C2OCC(F)(F)F)=CC3=C1N(CC3)CCCO
Peso molecular (g/mol) 495.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Porcentaje de pureza 95.07%
Grado Research
Forma física Solid