Learn More
Sal sódica de silodosina bD-glucurónido (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Silodosin beta-D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 879292-24-7 |
| Fórmula molecular | C31H39F3N3NaO10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[7-(Aminocarbonyl)-2,3-dihydro-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indol-1-yl]propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H40F3N3O10.Na/c1-17(36-8-12-44-21-5-2-3-6-22(21)46-16-31(32,33)34)13-18-14-19-7-10-37(23(19)20(15-18)28(35)41)9-4-11-45-30-26(40)24(38)25(39)27(47-30)29(42)43;/h2-3,5-6,14-15,17,24-27,30,36,38-40H,4,7-13,16H2,1H3,(H2,35,41)(H,42,43);/q;+1/p-1/t17-,24+,25+,26-,27+,30-;/m1./s1 |
| SMILES | C[C@H](CC1=CC2=C(C(=C1)C(=O)N)N(CC2)CCCO[C@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(=O)[O-])O)O)O)NCCOC4=CC=CC=C4OCC(F)(F)F.[Na+] |
| Nombre IUPAC | sodio;(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[3-[7-carbamoil-5-[(2R)-2-[2-[2-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenoxi]etilamino]propil]-2,3-dihidroindol-1-il]propoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 693.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 693.2485 |