Learn More
R&D Systems™ Silodosin
Código de producto. 18797376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18797376 10 mg 10 miligramos
18799096 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18797376 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 6663/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective α1A adrenoceptor antagonist (Ki = 0.036 nM)
Silodosin is a selective α1A adrenoceptor antagonist (Ki = 0.036 nM). Displays >55 fold selectivity for α1A over α1B and α1D. Inhibits norepinephrine-induced [Ca2+]I increase in α1A expressing CHO cells (IC50 = 0.32 nM). Inhibits norepinephrine-induced contraction of isolated human prostate tissue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Dihydro-1-(3-hydroxypropyl)-5-[(2R)-2-[[2-[2-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenoxy]ethyl]amino]propyl]-1H-indole-7-carboxamide
CAS 160970-54-7
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C25H32F3N3O4
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.53
Pureza 98%