Learn More
Silmitasertib sodium salt, MedChemExpress
Código de producto. 16490568
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16490568 5 mg 5 miligramos
16408118 10 mg 10 miligramos
16484027 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16490568 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50855B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Silmitasertib sodium salt is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib sodium salt is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silmitasertib sodium salt
CAS 1309357-15-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H11ClN3NaO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo CX-4945 sodium salt
Información de solubilidad H2O : 16.67 mg/mL (44.84 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (17.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O[Na]
Peso molecular (g/mol) 371.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.75
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease