Learn More
Silmitasertib, MedChemExpress
Código de producto. 16498108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498108 10 mg 10 miligramos
16480568 5 mg 5 miligramos
16474027 50 mg 50 miligramos
16447876 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50855
MedChemExpress Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Silmitasertib (CX-4945) is an orally bioavailable, highly selective and potent CK2 inhibitor, with IC50 values of 1 nM against CK2α and CK2α'.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silmitasertib
CAS 1009820-21-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H12ClN3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo CX-4945
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (100.07 mM) ∣0.1 M NaOH : 33.33 mg/mL (95.29 mM; ultrasonic and adjust pH to 9 with NaOH)
SMILES O=C(C1=CC=C2C3=C(C(NC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC2=C1)C=CN=C3)O
Peso molecular (g/mol) 349.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.77
Porcentaje de pureza 96.55%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease