Learn More
Silitech, 63-200 μm, 60Å , MP Biomedicals™
Código de producto. 15503457 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 kg
Tamaño de la unidad:
25 Kg
15503457 25 kg 25 Kg
1 options
Código de producto. 15503457 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0202066
Para cromatografía; síntesis química
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silitech
CAS 7631-86-9
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular O2Si
Número MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Sinónimo silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
Clave InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nombre IUPAC silanodiol
Peso molecular (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.08
Densidad 2g/cm3 at 20°C